Imprimer
Dibutyl-L-(+)-tartrate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T0005-25G T0005-500G
TCIAT0005-25GEA 31.9 EUR
TCIAT0005-25G TCIAT0005-500G
Dibutyl-L-(+)-tartrate ≥98.0% (par GC)
Dibutyl-L-(+)-tartrate
Formule: C₁₂H₂₂O₆
Point d'éclair: 160°C
Numéro MDL: MFCD00009443
Numéro CAS: 87-92-3
EINECS: 201-784-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +11.0 to +14.0 deg (C=5, EtOH)