Calcium mesotartrate trihydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
Mesotartaric Acid Calcium Salt, meso-Tartaric Acid Calcium Salt, Calcium Mesotartrate
T0004-1G
T0004-25G
TCIAT0004-1GEA
26.4
EUR
TCIAT0004-1G
TCIAT0004-25G
Calcium mesotartrate trihydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Calcium mesotartrate trihydrate
Formule:
C₄H₆O₆ |
Numéro MDL:
MFCD00151483 Numéro CAS: 815-79-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 98.0 % (calcd.on anh.substance) |
Water | 20.0 to 25.0 % |