Imprimer
DL-Tartaric acid ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (2R,3R)-rel-2,3-Dihydroxysuccinic acid, Racemic Acid
T0001-25G T0001-500G
TCIAT0001-25GEA 17.6 EUR
TCIAT0001-25G TCIAT0001-500G
DL-Tartaric acid ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
DL-Tartaric acid
Formule: C₄H₆O₆
MW: 150.09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00151254
Numéro CAS: 133-37-9
EINECS: 205-105-7
Merck Index: 14,09069
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency