Imprimer
2-(9,9'-Spirobi[fluoren]-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9,9'-spirobi[fluorene], (9,9'-Spirobi[fluoren]-4-yl)boronic acid Pinacol ester
S0994-200MG S0994-1G
TCIAS0994-200MGEA 61.6 EUR
TCIAS0994-200MG TCIAS0994-1G
2-(9,9'-Spirobi[fluoren]-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-(9,9'-Spirobi[fluoren]-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formule: C₃₁H₂₇BO₂
MW: 442.37 g/mol
Numéro MDL: MFCD30187275
Numéro CAS: 1161009-89-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae31e9c3251e855cb9b231afb2ed8fbe112a0717&vid=ae31e9c3251e855cb9b231afb2ed8fbe112a0717&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 216.0 to 220.0 deg-C