Imprimer
Sodium bis(trifluoromethylsulphonyl)imide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide sodium salt, Sodium triflimide, Sodium trifluoromethanesulphonimide, Sodium Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
S0989-1G S0989-5G
TCIAS0989-1GEA 52.8 EUR
TCIAS0989-1G TCIAS0989-5G
Sodium bis(trifluoromethylsulphonyl)imide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium bis(trifluoromethylsulphonyl)imide
Formule: C₂F₆NNaO₄S₂
Point de fusion: 257°C
Numéro MDL: MFCD14156021
Numéro CAS: 91742-21-1
ONU: 1759
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d897cda9ed5a9f2421027d993cbee4f65f5e8b8a&vid=d897cda9ed5a9f2421027d993cbee4f65f5e8b8a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %