Hexafluorophosphate d'argent (I) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
Silver hexafluorophosphate
S0981-1G
S0981-5G
TCIAS0981-1GEA
33
EUR
TCIAS0981-1G
TCIAS0981-5G
Hexafluorophosphate d'argent (I) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Hexafluorophosphate d'argent (I)
Formule:
AgF₆P MW: 252.83 |
Numéro MDL:
MFCD00003415 Numéro CAS: 26042-63-7 EINECS: 247-428-6 ONU: 3260 ADR: 8 II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (Precipitation Titration) | min. 98.0 % |