Sulbutiamine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
Disulphanediylbis(4-(N-((4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl)formamido)pent-3-ene-3,1-diyl) bis(2-methylpropanoate), O-Isobutyroylthiamine Disulphide, Bisibuthiamine
S0964-5G
S0964-25G
TCIAS0964-5GEA
38.5
EUR
TCIAS0964-5G
TCIAS0964-25G
Sulbutiamine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Sulbutiamine
Formule:
C₃₂H₄₆N₈O₆S₂ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD01726427 Numéro CAS: 3286-46-2 EINECS: 221-937-3 Merck Index: 14,09297 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |