Imprimer
N-Succinimidyl 4-Azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzoate ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
S0952-200MG S0952-1G
TCIAS0952-200MGEA 136 EUR
TCIAS0952-200MG TCIAS0952-1G
N-Succinimidyl 4-Azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzoate ≥97.0% (par HPLC)
N-Succinimidyl 4-Azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzoate
Formule: C₁₁H₄F₄N₄O₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00467437
Numéro CAS: 126695-58-7
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b073a447fd1c0ec2cc5ffefe1d9d199e05884a5&vid=9b073a447fd1c0ec2cc5ffefe1d9d199e05884a5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C