Imprimer
Seratrodast ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 7-Phenyl-7-(2,4,5-trimethyl-3,6-dioxocyclohexa-1,4-dien-1-yl)heptanoic acid
S0943-100MG S0943-1G
TCIAS0943-100MGEA 62.7 EUR
TCIAS0943-100MG TCIAS0943-1G
Seratrodast ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Seratrodast
Formule: C₂₂H₂₆O₄
MW: 354.45 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00875701
Numéro CAS: 112665-43-7
Merck Index: 14,08459
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52e5ca5d55d7b4ef9c2d806c743a316e01f6e00a&vid=52e5ca5d55d7b4ef9c2d806c743a316e01f6e00a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 130.0 deg-C