Imprimer
Pénicilline benzylique sel de potassium
Fournisseur: Serva
Attention
Synonyms: 6-(2-Phenylacetamido)penicillanic acid potassium salt, Potassium (2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(2-phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate, Penicillin G potassium, Potassium [2S-(2α,5α,6β)]-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate, Benzylpenicillin potassium salt
31749.03 31749.04 31749
SERA31749.03EA 85 EUR
SERA31749.03 SERA31749.04 SERA31749
Pénicilline benzylique sel de potassium
Pénicilline benzylique sel de potassium
Formule: C₁₆H₁₇KN₂O₄S
MW: 372.49 g/mol
Point de fusion: 214…217 °C
Densité: 1.359 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036193
Numéro CAS: 113-98-4
EINECS: 204-038-0
Merck Index: 12,07225