Imprimer
Silver bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Silver Triflimide, Silver bis(trifluoromethane sulphonimide)
S0898-1G S0898-5G
TCIAS0898-1GEA 123 EUR
TCIAS0898-1G TCIAS0898-5G
Silver bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Silver bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Formule: C₂AgF₆NO₄S₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD08457644
Numéro CAS: 189114-61-2
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Precipitation Titration) min. 98.0 %