Imprimer
Sodium perborate tétrahydraté ≥97.0% (par analyse titrimétrique) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Sodium peroxometaborate tetrahydrate
S0887-25G S0887-500G
TCIAS0887-25GEA 19.8 EUR
TCIAS0887-25G TCIAS0887-500G
Sodium perborate tétrahydraté ≥97.0% (par analyse titrimétrique) pour recherche biochimique
Sodium perborate tétrahydraté
Formule: NaH₂BO₄·4H₂O
MW: 171.87 g/mol
Point de fusion: 60
Numéro MDL: MFCD00149231
Numéro CAS: 10486-00-7
EINECS: 231-556-4
ONU: 1479
ADR: 5.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f22296c2844fb3ac8a22e03d5735f4bc384bc8bd&vid=d484d1ed64dc6a6a6e711d56014c92f46b2e109c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Potassium permanganate method) min. 97.0 %
Chemiluminescence test (Luminol/POD/BNAO3) to pass test