Imprimer
3'-Sialyllactose sodium salt ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
S0885-20MG S0885-100MG
TCIAS0885-20MGEA 128 EUR
TCIAS0885-20MG TCIAS0885-100MG
3'-Sialyllactose sodium salt ≥98.0% (par HPLC)
3'-Sialyllactose sodium salt
Formule: C₂₃H₃₈NNaO₁₉
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00166999
Numéro CAS: 128596-80-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5e8f151ee3697f5417dbb315c4be5ea51b31b7a&vid=b5e8f151ee3697f5417dbb315c4be5ea51b31b7a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%