Sulpho-SMCC (3-Sulpho-N-succinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
S0883-20MG
S0883-100MG
TCIAS0883-20MGEA
51.7
EUR
TCIAS0883-20MG
TCIAS0883-100MG
Sulpho-SMCC (3-Sulpho-N-succinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt)
Sulpho-SMCC (3-Sulpho-N-succinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt)
Formule:
C₁₆H₁₈N₂O₉S Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00054978 Numéro CAS: 92921-24-9 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Elemental analysis (Nitrogen) | 6.20 to 6.70 % |