Imprimer
Formaldehyde sodium bisulphite hemihydrate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Sodium Hydroxymethanesulphonate, Hydroxymethanesulphonic acid sodium salt
S0880-25G S0880-500G
TCIAS0880-25GEA 17.6 EUR
TCIAS0880-25G TCIAS0880-500G
Formaldehyde sodium bisulphite hemihydrate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Formaldehyde sodium bisulphite hemihydrate
Formule: CH₄O₄S
MW: 134.08 g/mol
Numéro CAS: 63148-74-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss 5.5 to 7.5 %