Imprimer
Sodium stearyl fumarate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
S0879-25G S0879-100G
TCIAS0879-25GEA 45.1 EUR
TCIAS0879-25G TCIAS0879-100G
Sodium stearyl fumarate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium stearyl fumarate
Formule: C₂₂H₄₀O₄
Numéro MDL: MFCD00236640
Numéro CAS: 4070-80-8
EINECS: 223-781-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %