Imprimer
N-Succinimidyl 7-Methoxycoumarin-3-carboxylate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 7-Methoxycoumarin-3-carboxylic Acid N-Succinimidyl Ester, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 7-methoxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylate
S0867-1G S0867-100MG
TCIAS0867-1GEA 311 EUR
TCIAS0867-1G TCIAS0867-100MG
N-Succinimidyl 7-Methoxycoumarin-3-carboxylate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N-Succinimidyl 7-Methoxycoumarin-3-carboxylate
Formule: C₁₅H₁₁NO₇
MW: 317.25 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00467593
Numéro CAS: 150321-92-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %