Imprimer
N-Succinimidyl 7-Hydroxycoumarin-3-carboxylate ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
S0866-1G S0866-200MG
TCIAS0866-1GEA 487 EUR
TCIAS0866-1G TCIAS0866-200MG
N-Succinimidyl 7-Hydroxycoumarin-3-carboxylate ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Succinimidyl 7-Hydroxycoumarin-3-carboxylate
Formule: C₁₄H₉NO₇
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00037568
Numéro CAS: 134471-24-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %