Imprimer
N-Succinimidyl 4-[4-(dimethylamino)phenylazo]benzoate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: DABCYL acid, SE, DABCYL N-Succinimidyl Ester, 4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic Acid N-Succinimidyl Ester, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 4-((4-(dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzoate
S0857-200MG S0857-1G
TCIAS0857-200MGEA 91.3 EUR
TCIAS0857-200MG TCIAS0857-1G
N-Succinimidyl 4-[4-(dimethylamino)phenylazo]benzoate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Succinimidyl 4-[4-(dimethylamino)phenylazo]benzoate
Formule: C₁₉H₁₈N₄O₄
MW: 366.38 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00467415
Numéro CAS: 146998-31-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73ba10af51ca4578fa129d59033dbb3f7a3e9e63&vid=73ba10af51ca4578fa129d59033dbb3f7a3e9e63&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %