Imprimer
Sodium-2-iodobenzenesulphonate ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
S0848-1G S0848-5G
TCIAS0848-1GEA 80.3 EUR
TCIAS0848-1G TCIAS0848-5G
Sodium-2-iodobenzenesulphonate ≥97.0% (par HPLC)
Sodium-2-iodobenzenesulphonate
Formule: C₆H₅IO₃S
Numéro MDL: MFCD12031329
Numéro CAS: 62973-69-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 95.0 % (after deducting NaCl)