Imprimer
Sarafloxacin hydrochloride ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 6-Fluoro-1-(4-fluorophenyl)-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride, Sarafloxacin HCl, 6-Fluoro-1-(4-fluorophenyl)-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic Acid Hydrochloride
S0840-1G S0840-5G
TCIAS0840-1GEA 95.7 EUR
TCIAS0840-1G TCIAS0840-5G
Sarafloxacin hydrochloride ≥97.0% (par HPLC)
Sarafloxacin hydrochloride
Formule: C₂₀H₁₇F₂N₃O₃·HCl
MW: 421.83 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11869789
Numéro CAS: 91296-87-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=747bea8576085595e866759db2978061b4dcf9e9&vid=babd1a6e25833d1d38952feedd3820f0f1c51ce3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %