Imprimer
Sucralose ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Trichlorosucrose, (2R,3R,4R,5R,6R)-2-(((2R,3S,4S,5S)-2,5-Bis(chloromethyl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)oxy)-5-chloro-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4-diol, 1-(1,6-Dichloro-1,6-dideoxy-beta-D-fructofuranosyl)-4-chloro-4-deoxy-alpha-D-galactopyranoside
S0839-25G S0839-5G S0839-100G
TCIAS0839-25GEA 34.1 EUR
TCIAS0839-25G TCIAS0839-5G TCIAS0839-100G
Sucralose ≥98.0% (par HPLC)
Sucralose
Formule: C₁₂H₁₉Cl₃O₈
Point de fusion: 130°C
Numéro MDL: MFCD03648615
Numéro CAS: 56038-13-2
EINECS: 259-952-2
Merck Index: 14,08880
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +84.0 to +88.0 deg (C=1, H2O)