Sodium-2,3,5,6-tetrafluoro-4-hydroxybenzenesulphonate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
S0836-1G
S0836-5G
TCIAS0836-1GEA
127
EUR
TCIAS0836-1G
TCIAS0836-5G
Sodium-2,3,5,6-tetrafluoro-4-hydroxybenzenesulphonate ≥98.0% (par HPLC)
Sodium-2,3,5,6-tetrafluoro-4-hydroxybenzenesulphonate
Formule:
C₆H₂F₄O₄S |
Numéro CAS:
221908-17-4 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 95.0 % |