Imprimer
9,9'-Spirobi[9H-fluorene]-2-boronic acid
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 9,9'-Spirobifluorene-2-boronic acid
S0831-1G S0831-5G
TCIAS0831-1GEA 63.8 EUR
TCIAS0831-1G TCIAS0831-5G
9,9'-Spirobi[9H-fluorene]-2-boronic acid
9,9'-Spirobi[9H-fluorene]-2-boronic acid
Formule: C₂₅H₁₇BO₂
MW: 360.22 g/mol
Numéro MDL: MFCD13248568
Numéro CAS: 236389-21-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 95.0 to 105.0 %