Imprimer
Sodium-4-hydroxybenzenesulphonate dihydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Phenolsulphonic acid sodium salt dihydrate, 4-Hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt, Sodium 4-hydroxybenzenesulphonate dihydrate, Sodium p-Phenolsulphonate, p-Phenolsulphonic acid sodium salt
S0824-25G S0824-500G
TCIAS0824-25GEA 17.6 EUR
TCIAS0824-25G TCIAS0824-500G
Sodium-4-hydroxybenzenesulphonate dihydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Sodium-4-hydroxybenzenesulphonate dihydrate
Formule: C₆H₉NaO₆S
MW: 232.19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00150724
Numéro CAS: 10580-19-5
EINECS: 249-038-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 14.5 to 16.5 %