Imprimer
N-Succinimidyl Ferrocenecarboxylate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ferrocenecarboxylic Acid N-Succinimidyl Ester
S0820-1G S0820-200MG
TCIAS0820-1GEA 250 EUR
TCIAS0820-1G TCIAS0820-200MG
N-Succinimidyl Ferrocenecarboxylate ≥98.0% (par HPLC)
N-Succinimidyl Ferrocenecarboxylate
Formule: C₁₅H₁₃FeNO₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03427488
Numéro CAS: 115223-09-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %