Imprimer
SPDP (N-Succinimidyl-3-(2-pyridyldithio)propionate) ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 3-(pyridin-2-yldisulphanyl)propanoate, 3-(2-Pyridyldithio)propionic Acid N-Succinimidyl Ester, SPDP, 3-(2-Pyridyldithio)-Propionic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester
S0819-1G S0819-5G
TCIAS0819-1GEA 659 EUR
TCIAS0819-1G TCIAS0819-5G
SPDP (N-Succinimidyl-3-(2-pyridyldithio)propionate) ≥98.0% (par HPLC)
SPDP (N-Succinimidyl-3-(2-pyridyldithio)propionate)
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₄S₂
MW: 312.36 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00009636
Numéro CAS: 68181-17-9
EINECS: 269-034-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C