Imprimer
N-Succinimidyl Acrylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Acryloxysuccinimide, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl acrylate, N-Acryloyloxysuccinimide, Acrylic Acid N-Succinimidyl Ester
S0814-25G S0814-5G
TCIAS0814-25GEA 522 EUR
TCIAS0814-25G TCIAS0814-5G
N-Succinimidyl Acrylate ≥98.0% (par GC)
N-Succinimidyl Acrylate
Formule: C₇H₇NO₄
MW: 169.14 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00078261
Numéro CAS: 38862-24-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 72.0 deg-C