Imprimer
2,3-Dimercapto-1-propanesulphonic acid sodium salt monohydrate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: DL-2,3-Dimercapto-1-propanesulphonic acid, sodium salt monohydrate, DMPS, Sodium 2,3-dimercaptopropane-1-sulphonate hydrate, 2,3-Dimercaptopropanesulphonic acid sodium salt, Sodium 2,3-Dimercaptopropanesulphonate monohydrate
S0524-25G S0524-5G
TCIAS0524-25GEA 296 EUR
TCIAS0524-25G TCIAS0524-5G
2,3-Dimercapto-1-propanesulphonic acid sodium salt monohydrate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
2,3-Dimercapto-1-propanesulphonic acids odium salt monohydrate
Formule: C₃H₉NaO₄S₃·H₂O
MW: 228.30 g/mol (210.28 anhy)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00149543
Numéro CAS: 207233-91-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)