Imprimer
(R)-(+)-Oxyde de styrène ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (R)-(+)-Styrene oxide, (R)-Styrene oxide
S0516-5G S0516-25G
TCIAS0516-5GEA 67.1 EUR
TCIAS0516-5G TCIAS0516-25G
(R)-(+)-Oxyde de styrène ≥96.0% (par GC)
(R)-(+)-Oxyde de styrène
Formule: C₈H₈O
MW: 120.15 g/mol
Point d'ébullition: 194°C
Point d'éclair: 77°C
Numéro MDL: MFCD00066210
Numéro CAS: 20780-53-4
ONU: 2810
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ca85023e62b3c7044a881349ad28c1f09883e81&vid=3ca85023e62b3c7044a881349ad28c1f09883e81&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D +31.0 to +34.0 deg (neat)