Imprimer
4-Sulphocalix[8]arene hydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
S0471-1G S0471-5G
TCIAS0471-1GEA 182 EUR
TCIAS0471-1G TCIAS0471-5G
4-Sulphocalix[8]arene hydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Sulphocalix[8]arene hydrate
Formule: C₅₆H₄₈O₃₂S₈
MW: 1489.45 g/mol
Numéro MDL: MFCD00917032
Numéro CAS: 137407-62-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 20 %