Imprimer
SATA (N-Succinimidyl S-Acetylthioglycolate) ≥94.0% (par GC) réactif de réticulation
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Succinimidyl-S-acetylthioacetate, S-Acetylthioglycolic Acid N-Succinimidyl Ester, SATA, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 2-(acetylthio)acetate
S0431-1G S0431-5G
TCIAS0431-1GEA 253 EUR
TCIAS0431-1G TCIAS0431-5G
SATA (N-Succinimidyl S-Acetylthioglycolate) ≥94.0% (par GC) réactif de réticulation
SATA (N-Succinimidyl S-Acetylthioglycolate)
Formule: C₈H₉NO₅S
MW: 231.22 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00036891
Numéro CAS: 76931-93-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 94.0 %
Melting point 95.0 to 101.0 deg-C