Imprimer
EMCS (6-Maleimidohexanoic acid N-hydroxysuccinimide ester) ≥98.0% (sur base azote total) réactif de réticulation
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Maleimidocaproic acid N-succinimidyl ester, N-Succinimidyl 6-Maleimidohexanoate, EMCS, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 6-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)hexanoate, N-(6-Maleimidocaproyloxy)succinimide, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl-6-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)hexanoate, N-ε-malemidocaproyl-oxysuccinimide ester, N-(ε-Maleimidocaproyloxy)succinimide, 6-Maleimidohexanoic acid N-hydroxysuccinimide ester
S0428-1G S0428-25G S0428-5G
TCIAS0428-1GEA 86.9 EUR
TCIAS0428-1G TCIAS0428-25G TCIAS0428-5G
EMCS (6-Maleimidohexanoic acid N-hydroxysuccinimide ester) ≥98.0% (sur base azote total) réactif de réticulation
EMCS (6-Maleimidohexanoic acid N-hydroxysuccinimide ester)
Formule: C₁₄H₁₆N₂O₆
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00043043
Numéro CAS: 55750-63-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd1d18cd578ca3e3d5265a560414e939e60d9d46&vid=bd1d18cd578ca3e3d5265a560414e939e60d9d46&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 74.0 deg-C