GMBS (N-Succinimidyl 4-maleimidobutyrate) ≥98.0% (par HPLC, azote total) réactif de réticulation
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
N-(γ-Maleimidobutyryloxy)succinimide, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 4-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)butanoate, N-(4-Maleimidobutyryloxy)succinimide, GMBS, 4-Maleimidobutyric acid N-hydroxysuccinimide ester, 4-Maleimidobutyric acid N-succinimidyl ester
S0399-1G
S0399-100MG
S0399-25G
S0399-5G
TCIAS0399-1GEA
171
EUR
TCIAS0399-1G
TCIAS0399-100MG
TCIAS0399-25G
TCIAS0399-5G
GMBS (N-Succinimidyl 4-maleimidobutyrate) ≥98.0% (par HPLC, azote total) réactif de réticulation
GMBS (N-Succinimidyl 4-maleimidobutyrate)
Formule:
C₁₂H₁₂N₂O₆ Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00036817 Numéro CAS: 80307-12-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow to Light red powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 126.0 to 131.0 deg-C |