Imprimer
MBS (N-Succinimidyl 3-maleimidobenzoate) ≥98.0% (par HPLC, azote total) réactif de réticulation
Fournisseur: TCI
Attention
S0398-1G S0398-100MG
TCIAS0398-1GEA 212 EUR
TCIAS0398-1G TCIAS0398-100MG
MBS (N-Succinimidyl 3-maleimidobenzoate) ≥98.0% (par HPLC, azote total) réactif de réticulation
MBS (N-Succinimidyl 3-maleimidobenzoate)
Formule: C₁₅H₁₀N₂O₆
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005514
Numéro CAS: 58626-38-3
EINECS: 261-368-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 178.0 to 183.0 deg-C