Stachyose hydrate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
Manneotetrose, beta-D-Fructofuranosyl O-alpha-D-Galactopyranosyl-(1-6)-O-alpha-D-galactopyranosyl-(1-6)-alpha-D-glucopyranoside, Stachyose hydrate(1:x), Lupeose
S0397-1G
S0397-5G
TCIAS0397-1GEA
184
EUR
TCIAS0397-1G
TCIAS0397-5G
Stachyose hydrate ≥98.0% (par HPLC)
Stachyose hydrate
Formule:
C₂₄H₄₂O₂₁·xH₂O |
Numéro MDL:
MFCD00149457 Numéro CAS: 54261-98-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Specific rotation [a]20/D | +131 to +135 deg (C=5, H2O) |
Solubility in Water | almost transparency |
Water | max. 13.0 % |