Imprimer
Monomethyl sebacate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
S0395-25G S0395-5G
TCIAS0395-25GEA 263 EUR
TCIAS0395-25G TCIAS0395-5G
Monomethyl sebacate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Monomethyl sebacate
Formule: C₁₁H₂₀O₄
Numéro MDL: MFCD00004439
Numéro CAS: 818-88-2
EINECS: 212-458-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C