Imprimer
Diisopropyl succinate ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Succinic Acid Diisopropyl Ester
S0269-25ML S0269-500ML
TCIAS0269-25MLEA 24.2 EUR
TCIAS0269-25ML TCIAS0269-500ML
Diisopropyl succinate ≥99.0% (par GC)
Diisopropyl succinate
Formule: C₁₀H₁₈O₄
Point d'ébullition: 228°C
Numéro MDL: MFCD00059360
Numéro CAS: 924-88-9
EINECS: 213-110-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %