Sodium-p-styrenesulphonate hydrate ≥93.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
p-Styrenesulphonic acid sodium salt hydrate, Sodium-p-styrenesulphonate hydrate, Sodium 4-vinylbenzenesulphonate hydrate, Styrene-4-sulphonic acid sodium salt hydrate
S0258-25G
S0258-500G
S0258-100G
TCIAS0258-25GEA
23.1
EUR
TCIAS0258-25G
TCIAS0258-500G
TCIAS0258-100G
Sodium-p-styrenesulphonate hydrate ≥93.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium-p-styrenesulphonate hydrate
Formule:
C₈H₇NaO₃S·xH₂O MW: 206.19 g/mol (anhydre) |
Numéro MDL:
MFCD00013379 Numéro CAS: 123333-94-8 EINECS: 220-266-3 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Bromination Method) | min. 93.0 % (calcd.on anh.substance) |
Water | max. 14.0 % |