Imprimer
Iron(III) stearate
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ferric Stearate, Iron(III) Stearate, Stearic Acid Iron(III) Salt
S0256-25G S0256-500G S0256-100G
TCIAS0256-25GEA 30.8 EUR
TCIAS0256-25G TCIAS0256-500G TCIAS0256-100G
Iron(III) stearate
Iron(III) stearate
Formule: C₁₈H₃₆O₂
MW: 906.27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00050716
Numéro CAS: 555-36-2
EINECS: 209-095-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b1a760aec8b5eb2b4872639e605db9d231422fa&vid=6b1a760aec8b5eb2b4872639e605db9d231422fa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Stearic acid (composition of fatty acid) min. 60.0 %
Iron 5.8 to 7.0 %
Free Acid max. 10.0 %