Imprimer
DMS (Dimethyl suberimidate dihydrochloride) ≥98.0% (par analyse titrimétrique) agent de réticulation, pour la recherche sur les protéines
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Suberimidic acid dimethyl ester dihydrochloride, DMS, Dimethyl ester octanediimidic acid dihydrochloride
S0246-25G S0246-5G
TCIAS0246-25GEA 211 EUR
TCIAS0246-25G TCIAS0246-5G
DMS (Dimethyl suberimidate dihydrochloride) ≥98.0% (par analyse titrimétrique) agent de réticulation, pour la recherche sur les protéines
DMS (Dimethyl suberimidate dihydrochloride)
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012574
Numéro CAS: 34490-86-3
EINECS: 252-060-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %