Imprimer
Spermine phosphate hexahydrate ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
S0069-1G S0069-5G
TCIAS0069-1GEA 50.6 EUR
TCIAS0069-1G TCIAS0069-5G
Spermine phosphate hexahydrate ≥98.0% (sur base azote total)
Spermine phosphate hexahydrate
Formule: C₁₀H₂₆N₄
Numéro MDL: MFCD00050839
Numéro CAS: 58298-97-8
EINECS: 223-441-2
Merck Index: 14,08743
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in dilute HCl almost transparency
Water 20.0 to 23.0 %