Imprimer
Spermidine phosphate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
S0068-1G S0068-5G
TCIAS0068-1GEA 37.4 EUR
TCIAS0068-1G TCIAS0068-5G
Spermidine phosphate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Spermidine phosphate
Formule: C₇H₁₉N₃
Numéro MDL: MFCD00043283
Numéro CAS: 49721-50-8
EINECS: 256-447-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e583f49edc0dd892bbdaa84f3fa526af3f90838&vid=ad273632fe9804797ecc52ec4243dd8e4a63c922&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency