Imprimer
Sodium sorbate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
S0058-25G S0058-500G
TCIAS0058-25GEA 68.2 EUR
TCIAS0058-25G TCIAS0058-500G
Sodium sorbate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium sorbate
Formule: C₆H₈O₂
Numéro MDL: MFCD00058995
Numéro CAS: 7757-81-5
EINECS: 231-819-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency