Imprimer
Scopolamine hydrobromide trihydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
S0021-1G S0021-10G
TCIAS0021-1GEA 78.1 EUR
TCIAS0021-1G TCIAS0021-10G
Scopolamine hydrobromide trihydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Scopolamine Hydrobromide Trihydrate
Formule: C₁₇H₂₁NO₄
Numéro MDL: MFCD00150066
Numéro CAS: 6533-68-2
EINECS: 204-050-6
ONU: 1544
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,08406
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (after drying)
Specific rotation [a]20/D -24.0 to -27.0 deg (C=5, H2O) (after drying)
Solubility in Water almost transparency