Imprimer
Isoamyl salicylate (contains 2-Methylbutyl Salicylate)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Isopentyl 2-Hydroxybenzoate, Isopentyl Salicylate, Salicylic Acid Isoamyl Ester, Isopentyl 2-hydroxybenzoate
S0012-25ML S0012-500ML
TCIAS0012-25MLEA 17.6 EUR
TCIAS0012-25ML TCIAS0012-500ML
Isoamyl salicylate (contains 2-Methylbutyl Salicylate)
Isoamyl salicylate
Formule: C₁₂H₁₆O₃
MW: 208.26 g/mol
Point d'ébullition: 273°C
Point d'éclair: 146°C
Numéro MDL: MFCD00020037
Numéro CAS: 87-20-7
EINECS: 201-730-4
ONU: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 14,05125
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)