Imprimer
Rotigotine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-6-[Propyl[2-(thiophen-2-yl)ethyl]amino]-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-ol
R0220-10MG R0220-50MG
TCIAR0220-10MGEA 125 EUR
TCIAR0220-10MG TCIAR0220-50MG
Rotigotine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Rotigotine
Formule: C₁₉H₂₅NOS
MW: 315.48 g/mol
Point de fusion: 78°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00869590
Numéro CAS: 99755-59-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -34.0 ~ -38.0 deg (C=1, methanol)