Imprimer
Roflumilast N-oxide ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,5-Dichloro-4-[3-(cyclopropylmethoxy)-4-(difluoromethoxy)benzamido]pyridine 1-Oxide, 3,5-Dichloro-4-(3-(cyclopropylmethoxy)-4-(difluoromethoxy)benzamido)pyridine 1-oxide
R0217-25MG R0217-5MG
TCIAR0217-25MGEA 207 EUR
TCIAR0217-25MG TCIAR0217-5MG
Roflumilast N-oxide ≥98.0% (par HPLC)
Roflumilast N-oxide
Formule: C₁₇H₁₄Cl₂F₂N₂O₄
MW: 419.21 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD04112984
Numéro CAS: 292135-78-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 6.00 to 7.00 %
Melting point 179.0 to 183.0 deg-C