Imprimer
Raltitrexed ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-[[5-[[(1,4-Dihydro-2-methyl-4-oxo-6-quinazolinyl)methyl]methylamino]-2-thienyl]carbonyl]-L-glutamic acid, (S)-2-(5-(Methyl((2-methyl-4-oxo-1,4-dihydroquinazolin-6-yl)methyl)amino)thiophene-2-carboxamido)pentanedioic acid, ICI-D-1694, ZD-1694
R0208-50MG R0208-250MG
TCIAR0208-50MGEA 161 EUR
TCIAR0208-50MG TCIAR0208-250MG
Raltitrexed ≥98.0% (par HPLC)
Raltitrexed
Formule: C₂₁H₂₂N₄O₆S
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00864168
Numéro CAS: 112887-68-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,08099
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -15.0 to -20.0 deg (C=1,MeOH)