Imprimer
Ruthenium(III) chloride oxide
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ruthenium oxychloride, Tetraamminechlorohydroxoruthenium(III) chloride, Ruthenium Red
R0204-1G R0204-5G
TCIAR0204-1GEA 250 EUR
TCIAR0204-1G TCIAR0204-5G
Ruthenium(III) chloride oxide
Ruthenium(III) chloride oxide
Formule: H₄₂Cl₆N₁₄O₂Ru₃
MW: 786.354 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011479
Numéro CAS: 11103-72-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Gray to Dark purple to Black powder to crystal
Lambda max. 532.0 to 536.0 nm (0.1mol/L AcONH4 sol.)
Absorbance (E1%1cm) min. 250 (0.1mol/L AcONH4 sol., 532.0 to 536.0 nm)